Få mere at vide
Eppendorf™ Reserverotorlåg
Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
F –55-16-5-PCR
Rotor A-2-DWP-AT
Rotor F –45 –18-11-Kit
Rotor FA –45 –18-11
Rotor FA –45 –20-17
Rotor FA –45-24-11
Rotor FA –45-24-11-Special
Rotor FA –45-32-5-PCR
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Reserverotorlåg
- Fås i en række størrelser
- Aerosol tæt
- Til brug med væskehåndteringsapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Låg |
| Til brug med (udstyr) | Rotor F –45 –18-11-Kit |