Få mere at vide
Kartell™ Reservestang til rektangulær base
Artikelnummer. 10468832
Diameter (metrisk) stang:
12 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10468832
Brand: Kartell™ 0026400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kartell™ Reservestang til rektangulær base er 250 mm lang og kan skrues ind i en anden stang for at opnå den ønskede højde.
  • Stangen er 250 mm standardlængde
  • Stænger kan skrues ind i hinanden for at opnå den ønskede højde
  • Stangen er 12 mm i diameter
Tekniske data
Længde (metrisk) 250 mm
Længde (metrisk) stang 250 mm
Diameter (metrisk) stang 12 mm
Produkttype Reservestang
Mængde 1 stk.