Få mere at vide
Ebro Electronic™ SSX 210 saltmålersonde
Display Type:
Ingen skærm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Anvendes til at måle saltindholdet i flydende og halvfaste fødevarer, såsom kød, pålæg, ost, salater mm.
Ordreinfo
Type
Tekniske data
Tekniske data
| Type | sonde |
| Display Type | Ingen skærm |
| Kalibrering | Ikke kalibreret |
| Alarmtyper | Ingen |
| Model- | SPX 210 |