Få mere at vide
Biochrom Spare Power Supply for Biochrom Spectrophotometers
Artikelnummer. 12486770
Type:
AC/DC Power Adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12486770
Brand: Biochrom 80211538
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Replacement 9 V power supply for Novaspec, Libra and WPA branded visible spectrophotometers, colorimeters and cell density meters.
Spare external power supply.
Tekniske data
Type AC/DC Power Adapter
Emballage EPS Box