Få mere at vide
BRAND™ Ekstra sidestophane med nøgle
Artikelnummer. p-8555015 Shop alle Brand produkter
Materiale:
Borosilikatglas
PTFE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10278401
Brand: BRAND™ 81167
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stophanehus med burettespids inkluderer udskiftelig PTFE- eller borosilikatglasnøgle med fastholdelsesanordning.
  • Sidestophanehus med burettespids
  • Udskiftelig PTFE- eller borosilikatglasnøgle med fastholdelsesanordning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Til brug med (udstyr) Burette
Materiale PTFE
nr. pr. pakke 1 hver
Inkluderer Retentionsanordning
Type Stophane nøgle