Få mere at vide
BRAND™ Ekstra sidestophane med nøgle
Artikelnummer. 10750043 Shop alle Brand produkter
Materiale:
Borosilikatglas
PTFE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10750043
Brand: BRAND™ 81142
Stophanehus med burettespids inkluderer udskiftelig PTFE- eller borosilikatglasnøgle med fastholdelsesanordning.
  • Lateral stopcock housing with burette tip
  • Interchangeable PTFE or borosilicate glass key with retention device
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Til brug med (udstyr) Burette
Materiale Borosilikatglas
nr. pr. pakke 1 Each
Inkluderer Retention Device
Type Stopcock Key