Få mere at vide
BRAND™ Ekstra sidestophane med nøgle
Artikelnummer. 10278401 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Materiale:
Borosilikatglas
PTFE
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale unitSize
10278401 PTFE Hver
10750043 Borosilikatglas Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10278401 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 81167
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stophanehus med burettespids inkluderer udskiftelig PTFE- eller borosilikatglasnøgle med fastholdelsesanordning.
  • Sidestophanehus med burettespids
  • Udskiftelig PTFE- eller borosilikatglasnøgle med fastholdelsesanordning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Til brug med (udstyr) Burette
Materiale PTFE
nr. pr. pakke 1 hver
Inkluderer Retentionsanordning
Type Stophane nøgle