Få mere at vide
Duran™ Reserveglaspipetter
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 10 Pakke |
| Produkttype | Reserve pipette |