Få mere at vide
Azpack™ Spare Foam Pads
Artikelnummer. 12352088
Emballagemængde:
6/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 12352088
Brand: Azpack™ 12352088
Affixed spare pad to a mercury collector using rubber cement. Azpack™ Spare Foam Pads are used in with a mercury collector to absorb errant mercury globules.
  • For use with Azpack™ LDPE Hexagonal Mercury Collector
  • Supplied in packs of 6
Tekniske data
Materiale Plastic Foam
Til brug med (applikation) Absorbing mercury
Til brug med (udstyr) LDPE Hexagonal Mercury Collector
Emballagemængde 6/Pk.
Dybde (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 78 mm