Beskrivelse
- Fremstillet af PVC
- Klarhed
- Flaskegevindkobling med bøsning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Længde (metrisk) | 13.5 cm |
| Til brug med (udstyr) | Automatiske buretter og kompakte automatiske buretter |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Højde (metrisk) | 2 cm |