Få mere at vide
Fisherbrand™ Reservepatroner til bærbare demineralisatorer
Artikelnummer. p-8000336 Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Bærbar demineralizer DEM'O4
Bærbar demineralizer DEM'O5
DEM'O3 bærbar demineralizer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11944169
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Letter demineralisering af vand med ledningsevne på 0,3 til 2 μS/cm og pH 6 til 7. Fisherbrand™ Reservepatroner til bærbare demineralisatorer starter blåt og skifter gradvist farve til okker, efterhånden som de bliver mættede.
  • Indeholder kun nye harpikser, der ikke er blevet forurenet eller regenereret
  • Ydeevneniveauet er konstant og garanteret
  • Robust og praktisk konstruktion
  • Hurtigkoblinger gør montering/demontering let og hurtig
Tekniske data
Farveindikator Blå patron bliver okkerbrun
Volumen Afhænger af kvaliteten af indløbsvandet
Flowhastighed 150 L/hr.
Harpiks type Ionbytter
Filterstørrelse 60 cm
Til brug med (udstyr) DEM'O3 bærbar demineralizer
Mængde 3/sæt
Type Reservepatron