Få mere at vide
Fisherbrand™ Reservepatroner til bærbare demineralisatorer
Artikelnummer. 11944169 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Bærbar demineralizer DEM'O4
Bærbar demineralizer DEM'O5
DEM'O3 bærbar demineralizer
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11944169 DEM'O3 bærbar demineralizer Hver
11954169 Bærbar demineralizer DEM'O4 Hver
11964169 Bærbar demineralizer DEM'O5 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11944169
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letter demineralisering af vand med ledningsevne på 0,3 til 2 μS/cm og pH 6 til 7. Fisherbrand™ Reservepatroner til bærbare demineralisatorer starter blåt og skifter gradvist farve til okker, efterhånden som de bliver mættede.
  • Indeholder kun nye harpikser, der ikke er blevet forurenet eller regenereret
  • Ydeevneniveauet er konstant og garanteret
  • Robust og praktisk konstruktion
  • Hurtigkoblinger gør montering/demontering let og hurtig
Tekniske data
Farveindikator Blå patron bliver okkerbrun
Volumen Afhænger af kvaliteten af indløbsvandet
Flowhastighed 150 L/hr.
Harpiks type Ionbytter
Filterstørrelse 60 cm
Til brug med (udstyr) DEM'O3 bærbar demineralizer
Mængde 3/sæt
Type Reservepatron
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.