Få mere at vide
BRAND™ Ekstra Burette Tip
Artikelnummer. 10727444 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
1.2 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10727444 1.2 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 10727444 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 11515
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Ekstra Burette Tip til brug med kompakte buretter, automatiske buretter og titratorer.
  • Fremstillet af ravfarvet glas
  • Udskiftningsspids
  • Til 25 mL og 50 mL buretter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Længde (metrisk) 7.1 cm
Til brug med (udstyr) 25 og 50 ml kompakt og automatisk burette
Materiale Borosilikatglas (5.4)
Højde (metrisk) 1.2 cm