Få mere at vide
BRAND™ Ekstra Burette Tip
Artikelnummer. p-7159959 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10434352
Brand: BRAND™ 11510
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til kompakte og automatiske buretter
  • Klart Boro 3.3 glas
  • Til brug med kompakte buretter og kompakte automatiske buretter
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Klar
    Kapacitet (metrisk) 10 ml
    Til brug med (udstyr) Kompakt automatisk burette, kompakt burette
    Materiale Borosilikatglas
    nr. pr. pakke 1
    Volumen (metrisk) reservoir 10 mL
    Type Buret Tip