Få mere at vide
BRAND™ Ekstra Burette Tip
Artikelnummer. 10626483 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10626483 25 ml Hver
10434352 10 ml Hver
10502423 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10626483 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 11511
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Til kompakte og automatiske buretter
  • Klart Boro 3.3 glas
  • Til brug med kompakte buretter og kompakte automatiske buretter
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Kapacitet (metrisk) 25 ml
    Materiale Borosilikatglas (3.3)
    nr. pr. pakke 1
    Volumen (metrisk) reservoir 25 mL
    Titolo del prodotto
    Selezionare un problema
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.