Tekniske data
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Til brug med (udstyr) | Kompakt automatisk burette, kompakt burette |
| Materiale | Borosilikatglas |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Volumen (metrisk) reservoir | 50 mL |
| Type | Buret Tip |