Få mere at vide
BRAND™ Reservedele BLAUBRAND™ Burette Tube til Compact Burette
Artikelnummer. 10685513 Shop alle Brand produkter
:
Farve: Klar
Artikelnummer. 10685513
Brand: BRAND™ 13946
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reservedele BLAUBRAND™ Buretterør designet til brug med 25 ml kompakt burette.
  • Udskiftningsrør
  • Til brug med kompakt burette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Længde (metrisk) 70.2 cm
Til brug med (udstyr) 25 ml kompakt burette
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Højde (metrisk) 1.6 cm