Få mere at vide
Socorex™ Reservesæt taske, Socorex™ 187 Sprøjte
Artikelnummer. 10633633
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Socorex 187 sondeernæringssprøjte, 0,5 ml
Socorex 187 sondeernæringssprøjte, 10 ml
Socorex 187 sondeernæringssprøjte, 2 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10633633 Socorex 187 sondeernæringssprøjte, 10 ml Hver
10580943 Socorex 187 sondeernæringssprøjte, 2 mL Hver
10631903 Socorex 187 sondeernæringssprøjte, 0,5 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10633633 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 1.187.7210
Forventet forsendelse: 24-02-2027
Udskift ventilsamlingsdele til Socorex™ 187 Slangefyldningssprøjte om nødvendigt. Socorex™ Reservesæt taske, Socorex™ 187 sprøjte inkluderer alle de reservedele, der er nødvendige for reparation/udskiftning af din Socorex™ 187 Sprøjteventil.
  • Reservedele til Socorex™ 187 sondeernæringssprøjtemodeller baseret på sprøjtevolumen.
  • Hver taske indeholder følgende:
    • 2/stk. fjedre.
    • 2/stk. bolde.
    • 2/stk. ventilskiver.
    • 1/stk. tøndevasker.
Tekniske data
Inkluderer 2/stk. fjedre, 2/stk. kugler, 2/stk. ventilskiver, en tøndeskive.
Produkttype Reservesæt taske
Volumen (metrisk) 10 mL
Til brug med (udstyr) Socorex 187 sondeernæringssprøjte, 10 ml