Få mere at vide
SPARC-like 1/SPARCL1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.00 DKK - 2455.00 DKK
Tekniske data
Antigen SPARC-like 1/SPARCL1
Fortynding ELISA 1:5000-1:10000
Applikationer ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18640602
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-98296-100ul
100 μg
2455.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18607884
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-98296-50ul
50 μg
1710.00 DKK
50µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
SPARC-like 1/SPARCL1 Polyclonal antibody specifically detects SPARC-like 1/SPARCL1 in Mouse samples. It is validated for ELISA
Tekniske data
Tekniske data
SPARC-like 1/SPARCL1
ELISA
Unconjugated
Rabbit
Cancer
0.2 um filtered solution in PBS
8404
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
ELISA 1:5000-1:10000
Polyclonal
Purified
RUO
Mouse
hevin, High endothelial venule protein, MAST 9, MAST9, PIG33, proliferation-inducing protein 33, SC1, SPARC-like 1 (hevin), SPARC-like 1 (mast9, hevin), SPARC-like protein 1
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse SPARC-like 1/SPARCL1 (Accession#: EDL20231.1; Met1-Phe650)
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videoer
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato