Få mere at vide
Span™ 60, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15894691
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15894691 100 g
15804701 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15894691 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8401210100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1338-41-6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Span™ 60
Kogepunkt >100°C/1013 hPa
Smeltepunkt 53°C
Koncentration 100%
Mængde 100 g
MDL nummer MFCD00005366
Synonym Span™ 60, Sorbitan monostearate, Span™ 60
Molekylvægt (g/mol) 430.62
Grad Ungraded