Learn More
Span™ 20, Sigma-Aldrich™
Description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is 100% bio-based non-ionic surfactant, thus aligns with Use of Renewable Feedstocks and belongs to 12 principles aligned category of our greener alternatives.
Specifica
Specifica
| Boiling Point | >100°C/1013 hPa |
| Density | 1.0 g/cm3 at 20°C |
| Concentration | 100% |
| Quantity | 500 mL |
| MDL Number | MFCD00005365 |
| Synonym | Span™ 20, Sorbitan monolaurate, Sorbitan monododecanoate, Span™ 20 |
| Molecular Weight (g/mol) | 346.46 |
| Grade | Ungraded |
| Chemical Name or Material | Span™ 20 |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.