Få mere at vide
MedChemExpress Spaglumic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.0% |
| CAS | 3106-85-2 |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.25 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 250 mg/mL (821.69 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | N-Acetylaspartylglutamic acid |