Få mere at vide
SPAG16 Antibody, Alexa Fluor™ 350, R&D Systems™
Artikelnummer. 18052019 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18052019 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18052019 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP297844AF350
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SPAG16 Polyclonal specifically detects SPAG16 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen SPAG16
Applikationer Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 350
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias DKFZp666P1710, FLJ22724, FLJ37717, Pf20 protein homolog, PF20MGC87036, sperm associated antigen 16, sperm-associated antigen 16 protein, sperm-associated WD repeat protein, WD repeat domain 29, WDR29
Værtsarter Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SPAG16 fragment.
Oprensningsmetode Antigen Affinity-purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 79582
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus