Få mere at vide
SPADNS
Artikelnummer. 11438766
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438766 50 g 50g
11428766 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16933.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.91 DKK
    738.65 DKK / 50g
    Spare 82.26 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 23647-14-5 | C16H10N2Na3O11S3+ | 571,408 g/mol
Sulfanilsyre azochromotrop bruges som en indikator for kompleksometriske bestemmelser af zirconium og thorium. Det bruges som et reagens til drikke- og spildevandsanalyse ved hjælp af Hach Metode 8029, Fluorid, SPADNS Metode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sulfanilsyre azochromotrop bruges som en indikator for kompleksometriske bestemmelser af zirconium og thorium. Det bruges som et reagens til drikke- og spildevandsanalyse ved hjælp af Hach Metode 8029, Fluorid, SPADNS Metode.
Opløselighed Opløseligt i vand (
10 mg/ml) og ethanol (1 mg/ml). meget lidt opløselig eller uopløselig i alkohol og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23647-14-5
Molekylær formel C16H10N2Na3O11S3+
Molekylvægt (g/mol) 571.408
MDL nummer MFCD00003952
InChI nøgle LSAWBVPBZOEGOT-UHFFFAOYSA-L
Synonym Sulfanilic acid azochromotrope; 2-(4-Sulfophenylazo)chromotropic acid trisodium salt
PubChem CID 73658865
IUPAC navn trinatrium;5-hydroxy-4-oxo-3-[(4-sulfophenyl)hydrazinyliden]naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL C1=CC(=CC=C1NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SPADNS
Smeltepunkt >300 °C
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (10 mg/ml) og ethanol (1 mg/ml). meget let opløseligt eller uopløseligt i alkohol og organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 570.41
Mængde 50 g