Få mere at vide
Fisherbrand™ 10 mm x 100 mm afstandsstykker
Artikelnummer. 11837653 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11837653 1,5 mm Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11837653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00 DKK
    112.52 DKK / Pakke med 2
    Spare 5.48 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med kærvede og almindelige plader for at sikre korrekt justering og lækagefri støbning.
  • Tilbehør til brug med Verti-GEL Mini 2-Gel elektroforesesystem
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Verti-Gel Mini 2-Gel elektroforesesystem
Type 10 x 100 mm afstandsstykke
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm