Få mere at vide
SCAT Pladsbesparende dåser
Artikelnummer. p-9346015 Shop alle SCAT Europe produkter
Dimensioner (L x B x H):
335 x 65 x 330 mm
54 x 335 x 330 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10314460
Brand: SCAT 107998
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SCAT pladsbesparende dunke til brug, hvor pladsen er begrænset i laboratoriet, ved siden af HPLC-systemet, i snævre rum eller sikkerhedsskabe. SCAT pladsbesparende dåser tilbyder de samme høje sikkerhedsstandarder som konventionelle SCAT dåser.
  • Fremstillet af polypropylen (PP) med S50 gevind
  • Kapaciteten er standardiseret 5 L
  • Fås som standard uden flyder eller valgfrit med flyder til niveauregulering
SCAT pladsbesparende dåser tilbyder et smart alternativ til konventionelle SCAT beholdere ved kun at kræve en brøkdel af gulvpladsen til opbevaring uden at gå på kompromis med kapaciteten
Tekniske data
Autoklaverbar Ikke autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Lukkestørrelse S50
Farve Hvid (gennemsigtig)
Oversigt Uden mekanisk niveaukontrol
Dimensioner (L x B x H) 335 x 65 x 330 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til alle formål, SCAT Sikkerhedssystemer
Materiale Polypropylen
Mundstil S50 tråd
Produkttype Dåse
Sterilitet Ikke-steril