Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals SP600125, 98%
Artikelnummer. 15498689
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498689 50 mg 50mg
15488689 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498689 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J67272.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.16 DKK
    873.65 DKK / 50mg
    Spare 96.51 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 129-56-6 | C14H8N2O, C14H8N2O | 220,23 g/mol
SP 600125 er en potent og reversibel inhibitor af JNK1-3 med en IC50-værdi på 0,11 M.1 Den er cellegennemtrængelig og hæmmer dosisafhængigt c-Jun-phosphorylering i celler, hvilket blokerer ekspressionen af COX-2 og TNF-α i monocytter og IL-10, TNF-α , og IFN-γ i T-celler. SP 600125 forhindrer også apoptose i mange celletyper, herunder B-celler, og hæmmer autofagi i HeLa-celler. Inhiberer kompetitivt og reversibelt JNK1, 2 og 3 (IC50 = 40 - 90 nM) med ubetydelig aktivitet ved ERK2, p38β og en række enzymer (IC50> 10 μM). Vist at have reduceret selektivitet i forhold til andre proteinkinaser under visse betingelser. Forhindrer BMP9-induceret osteogen differentiering af MSC'er.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129-56-6
Molekylær formel C14H8N2O
Synonym 1,9-Pyrazoloanthron;
Tekniske data
Mængde 50 mg
Oversigt Gul til brun
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Formel vægt 220.23
Opløselighed Opløselig i DMSO ved ca. 20 mg/ml
Produkttype SP600125, 99%
Form Fast stof
InChI nøgle ACPOUJIDANTYHO-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=C1C2=C3C(NN=C3C3=CC=CC=C13)=CC=C2
IUPAC navn 14,15-diazatetracyclo[7.6.1.0²,⁷.0¹³,¹⁶]hexadeca-1(15),2,4,6,9(16),10,12-heptaen-8-one
Molekylvægt (g/mol) 220.23
Assay 99%