missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SP187, MedChemExpress

Artikelnummer. 16482408
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16482408 5 mg
16470209 10 mg
16450726 20 mg
16413199 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16482408 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00160

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SP187 is a host-targeted iminosugar with activity against filovirus infections in vitro and in vivo. SP187 is active against influenza and dengue in vivo.

SP187 is a host-targeted iminosugar with activity against filovirus infections in vitro and in vivo. SP187 is active against influenza and dengue in vivo.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SP187
Fysisk form Solid
CAS 615253-61-7
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H33NO5
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym MON-​DNJ UV4
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (313.05 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@H]1N(C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)CCCCCCCCCOC
Molekylvægt (g/mol) 319.44
Formel vægt 319.44
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.