Få mere at vide
Edwards Vacuum™ SP16K Nitrilmembran
Artikelnummer. 12955274
Skift visning
Vægt (metrisk):
240 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
12955274 240 g Hver
1 options
Artikelnummer. 12955274 Leverandør Edwards Vacuum™ Leverandørnr. C33205000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00 DKK
    1499.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 565.73 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Ekstremt robust og 'snavset' systemtolerant
  • Enkel betjening
  • Visuel indikation
  • Ekstremt robust og“ snavset” systemtolerant
  • Lækker tæt til bedre end 10 -6 mbar/s -1 /8 x 10 -7 Torr/s -1
Tekniske data
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Mængde 1 stk.
Type Nitrilmembran
Vægt (metrisk) 240 g