Få mere at vide
Heidolph™ SP VARIO™ Enkeltkanals pumpehoved
Artikelnummer. 10170931 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Flowhastighed:
2,0 til 4151 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
10170931 2,0 til 4151 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 10170931 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5234511000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8825.00 DKK
    7461.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1364.00 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Velegnet til de fleste Heidolph rør på grund af justerbar rulleafstand
  • Konvekse ruller klemmer eller knuser ikke organiske cellekulturer
  • Pumpehovedet har kuglelejer
  • Ruller lavet af rustfrit stål og aluminium
  • Afhængigt af drev og slange varierer flowhastigheden fra 2 til 4151 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vise LED
Flowhastighed 2,0 til 4151 ml/min.
IP-vurdering IP30