Få mere at vide
Heidolph™ SP Standard enkeltkanals pumpehoved
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Slangestørrelse:
1.6 mm
2.5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Anbefales til standardapplikationer
- Konvekse ruller klemmer eller knuser ikke organiske cellekulturer
- Pumpehovedet har kuglelejer
- Ruller lavet af rustfrit stål og polyamid
- Afhængigt af drev og slange varierer flowhastigheden fra 2 til 4151 ml/min.
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 2,0 til 4151 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Standard applikationer |
| Til brug med | Enkeltkanals pumper |
| Slangestørrelse | 1.6 mm |
| Type | Pumpehoved |