Få mere at vide
Heidolph™ SP Standard enkeltkanals pumpehoved
Artikelnummer. 10748021 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
1,6 mm
2,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
10748021 1,6 mm Hver
10683391 2,5 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10748021 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5234301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3570.00 DKK
    3017.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 552.44 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Anbefales til standardapplikationer
  • Anbefales til standardapplikationer
  • Konvekse ruller klemmer eller knuser ikke organiske cellekulturer
  • Pumpehovedet har kuglelejer
  • Ruller lavet af rustfrit stål og polyamid
  • Afhængigt af drev og slange varierer flowhastigheden fra 2 til 4151 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 2,0 til 4151 ml/min.
Til brug med (applikation) Standard applikationer
Til brug med Enkeltkanals pumper
Slangestørrelse 1,6 mm
Type Pumpehoved