Få mere at vide
Cytiva SP Sepharose™ XL
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
300 ml
Pakningsstørrelse:
300ml
Beskrivelse
- Bioprocesmedium med hydrofil basismatrix
- Ligand: sulfopropyl
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
- Matrix: 6% tværbundet agarose med dextran overfladeforlængere
- Ionkapacitet: 0,18 til 0,25 mmol H+/ml medium
- pH-stabilitet arbejdsområde: 4 til 13
- Til brug i indfangningstrin af biomolekyler fra klarede råvarer
- Fås i 300 ml flaske
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 300 ml |
| Stabilitet | Ikke-ioniske detergenter, 1 M NaOH, 6 M Guanidinhydrochlorid |
| Til brug med (applikation) | Til stærk kationbytter med høj belastningskapacitet og kemisk stabilitet |
| Opbevaringskrav | 4 °C til 30 °C |
| Produkttype | SP Sepharose XL Media |
| Flowhastighed | 300 til 500 cm/Ho μr |
| Partikelstørrelse | 45 til 165μ m |
| Ionisk kapacitet | 0,18 til 0,25 mM H+/ml |
| Inkluderer | Analysecertifikat |
| Ionbyttertype | Stærk kationudveksler |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- SP Sepharose XL, 300 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.