Få mere at vide
Bel-Art™ Write-On™ Papiretikettape
Artikelnummer. 30193452
Skift visning
Farve:
Hvid, Gul, Grøn
Artikelnummer. Farve
30193452 Hvid, Gul, Grøn
1 options
Artikelnummer. 30193452 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F134620300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00 DKK
    137.08 DKK / Pakke med 3
    Spare 30.92 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Brug blyant, kuglepen eller opløsningsmiddeltusch til at skabe etiketter, der forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold. Papiretikettape modstår fugt og de fleste opløsningsmidler og er gode til brug i lavtemperaturapplikationer.
Brug blyant, kuglepen eller opløsningsmiddelblæktusch til at lave etiketter, der forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold. Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Papiretiketbånd modstår fugt og de fleste opløsningsmidler og er fremragende til brug ved lave temperaturer.
  • Klæber til enhver ren overflade, inklusive PTFE-fluorpolymerharpiksbelagte materialer
  • Skrælles af uden at efterlade en klistret rest
  • Blyant, kuglepen eller solvent-blækmarkør forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold
  • Farvet papir med gummiharpiks klæbemiddel modstår fugt og de fleste opløsningsmidler
  • Tåler en maksimal temperatur på °157 C (°315 F) i 30 minutter eller °80 C (°176 F) i 24 timer; kan bruges ned til -80 C (-°112 °F)
  • Tåler en dampautoklaveringscyklus ved 121 °C (250 °F) og gammabestråling mellem 13,0 og 45,0 kGy
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Gummi, Harpiks
Belægning PTFE
Farve Hvid, Gul, Grøn
Vise Blank
Slutte Mat
Format Tape
Materiale Paper (Papir)
Printbare sider Top
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Ultra Reflekterende Bogstavetiket
Sterilitet Ikke steril
Mængde 3/Pk.
Dimensioner (L x B) 13.7 m x 1.9 cm
Længde (engelsk) 15 yd.
Længde (metrisk) 13.7 m
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 1.9 cm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm