Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Koaksial indsats til NMR-prøverør
Beskrivelse
- Den øverste sektion af hver indsats passer tæt ind i Wilmads 5 mm OD Thin Walled Precision NMR-rør
- Stammen holdes lige inden for 0,013 mm
- Yderrøret skal bestilles separat baseret på magnetfeltstyrken
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | NMR prøverør modeller 506-PP til 535-PP |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | NMR-rørindsats |
| Oversigt | Indvendig kapacitet: 60 μL; Udvendig kapacitet: 530 μL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2 mm |
| Inkluderer | Yderrørshætte og inderrør med hætte. |
| Model- | WGS-5BL |