Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 5 mm OD Tyndvæggede NMR-rør med høj gennemstrømning
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203 mm
229 mm
Model-:
Wilmad WG-5MM-ØKONOMI-7-5
Wilmad WG-5MM-ØKONOMI-8-5
Wilmad WG-5MM-ØKONOMI-9-5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Advarsel: Hætter anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 203 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | NMR Economy Sample Tube |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.±947 0.019 mm |
| Feltstyrke | 100MHz |
| Til brug med (applikation) | Økonomirør anbefales kun til forsøg med små organiske molekyler (molekylvægt ca. 500) kun ved omgivelsestemperatur. |
| Inkluderer | Rør og engangshætte |
| Længde (engelsk) | 8 tommer |
| Tykkelse (metrisk) væg | 0.43 mm |
| Mængde | 5/Pk. |
| Vis mere |