Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 5 mm overdosis. Tyndvæggede højkapacitetsøkonomi NMR-rør
Descripción
- Høj kvalitet 5mm O.D. økonomi prøverør
- Bedste overdosistolerance i branchen og en 30% tykkere væg end konkurrenternes produkter
- 100% visuel og fysisk inspektion sikrer kvalitet, herunder fysiske dimensioner og overfladefejl
- Passer tæt i enhver spinner-turbine
- Minimal NMR-baggrund
- Fremstillet af borosilikatglas; ASTM opfylder E438 Type 1 Klasse B-standarden, anerkendt som N51A
- Køling/opvarmning af disse rør kan føre til brud; for NMR-eksperimenter, der involverer køling, opvarmning, biologisk prøve, multi-dimensionelle, multi-kerner eller DNP-teknikker, henvises til Wilmad Precision NMR Tubes
- Fremstillet i en ISO 9001:2008-facilitet USA
Especificaciones
Especificaciones
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | NMR Economy prøverør |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.±947 0.019 mm |
| Feltstyrke | 100MHz |
| Til brug med (applikation) | Økonomirør anbefales kun til forsøg med små organiske molekyler (molekylvægt ca. 500) kun ved omgivelsestemperatur. |
| Inkluderer | Rør og engangshætte |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Tykkelse (metrisk) væg | 0.43 mm |
| Mængde | 5/Pk. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?