Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 5 mm OD Tyndvæggede NMR-rør med høj gennemstrømning
Artikelnummer. 15338668 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
178 mm
203 mm
229 mm
Model-:
Wilmad WG-5MM-ØKONOMI-7-5
Wilmad WG-5MM-ØKONOMI-8-5
Wilmad WG-5MM-ØKONOMI-9-5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Artikelnummer. 15338668
Brand: Bel-Art™ 660000085
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Designet til rutinemæssig brug i alle NMR-spektrometre, Wilmad Økonomiske NMR-rør passer tæt ind i enhver spinnerturbine og har minimal NMR-baggrund.
  • High quality 5mm O.D. economy sample tube
  • Best O.D. tolerance in the industry and a 30% thicker wall than any competitors' product
  • 100% visual and physical inspection ensures quality, including physical dimensions and surface defects
  • Fit tightly in any spinner turbine
  • Minimal NMR background
  • Made from borosilicate glass; meets ASTM E438 Type 1 Class B standard, recognized as N51A
  • Cooling/heating of these tubes may lead to breakage; for NMR experiments that involve cooling, heating, biological sample, multi-dimension, multi-nuclei or DNP techniques, refer to Wilmad Precision NMR Tubes
  • Manufactured in an ISO 9001:2008 USA facility
Tekniske data
Længde (metrisk) 229 mm
Materiale Borosilicate Glass
Produkttype NMR Economy Sample Tube
Diameter (metrisk) Udvendig 4.947±0.019 mm
Feltstyrke 100MHz
Til brug med (applikation) Economy tubes are recommended only for experiments with small organic molecules (molecular weight approx.500) at ambient temperature only.
Inkluderer Tube and disposable cap
Længde (engelsk) 9 in.
Tykkelse (metrisk) væg 0.43 mm
Mængde 5/Pk.
Model- Wilmad WG-5MM-ØKONOMI-9-5