Få mere at vide
Bel-Art™ View-Pack™ Objektglasholdere til mikroskop
Beskrivelse
Organiser, vis og transporter objektglas
- Standard 3-rings ringbind leveres med 10 vinyl View-Pack Sider til mikroskopobjektglasholder, nok til 160 objektglas
- Hver side rummer seksten (16) 25 x 75 mm (1 x 3 tommer) glider i individuelle lommer med hvid bagside og klar front
- En midterklap forhindrer objektglas i at falde ud; Fold siden i midten af folden for at hente dias
- Sidemål: 22 x 27 cm (8,5 x 10,5 tommer)
- Pakker med 10 ekstra vinyl View-Pack Mikroskopobjektglasholder-sider fås separat
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Objektglasholder |
| Slidekapacitet | 16 |
| Farve | Blå |
| rum | 16 individuelle lommer |
| Oversigt | Slide Holder Binder m/ 10 sider |
| Enheden holder | 10 sider, 16 slides/side |
| Til brug med (udstyr) | Standard mikroskopobjektglas (25 x 75 mm) |
| Inkluderer | Ringbind, ti 8,5 x 10,5 tommer. Vinyl mikroskop objektglasholder sider |
| Materiale | Vinyl |