Få mere at vide
Bel-Art™ Vibrasorb™ Premium vibrationsdæmpende beslag
Artikelnummer. 12330679
Skift visning
Bredde (engelsk):
35 x 35 x 7.6 cm
45 x 56 x 7.6 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk)
12330679 35 x 35 x 7.6 cm
12320679 45 x 56 x 7.6 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12330679 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H183860001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9520.00 DKK
    7591.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 1928.29 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Beskytter elektromekanisk og optisk udstyr mod vibrationer. Premium vibrationsdæmpende monteringer letter optimal brug af udstyr.
Beskytter elektromekanisk og optisk udstyr mod vibrationer. Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium vibrationsdæmpende monteringer letter optimal brug af udstyr.
  • Poleret overflade modstår ridser og kemiske angreb 6,4 cm (2½ i.) tykke platforme
  • Støbt af tæt sort& hvid terrazzo
  • Fire Vibro-Absorber™ puder med neoprenfødder understøtter op til 16 kg (35 lb)
  • Større størrelse vil absorbere vibrationer ned til 13 Hz med en belastning på 16 kg (35 lb); mindre størrelse vil absorbere vibrationer ned til 16 Hz. med en belastning på 16 kg (35 lb).
  • Ved lettere belastninger vil minimumsfrekvensen for dæmpning for begge størrelser stige til en værdi mellem 16 Hz. og 25 Hz
  • Forsendelsesvægte: stor 39 kg (87 lb), lille 19 kg (42 lb)
Tekniske data
Produkttype Vibrationsdæmpende montering
Farve Grå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bredde (engelsk) 35 x 35 x 7.6 cm
Bredde (metrisk) 35 cm
Materiale Terrazo