Få mere at vide
Bel-Art™ Vibrasorb™ Premium vibrationsdæmpende beslag
Artikelnummer. 12320679
Skift visning
Bredde (engelsk):
35 x 35 x 7.6 cm
45 x 56 x 7.6 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk)
12320679 45 x 56 x 7.6 cm
12330679 35 x 35 x 7.6 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12320679 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H183860000
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskytter elektromekanisk og optisk udstyr mod vibrationer. Premium vibrationsdæmpende monteringer letter optimal brug af udstyr.
Beskytter elektromekanisk og optisk udstyr mod vibrationer. Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium vibrationsdæmpende monteringer letter optimal brug af udstyr.
  • Poleret overflade modstår ridser og kemiske angreb 6,4 cm (2½ i.) tykke platforme
  • Støbt af tæt sort& hvid terrazzo
  • Fire Vibro-Absorber™ puder med neoprenfødder understøtter op til 16 kg (35 lb)
  • Større størrelse vil absorbere vibrationer ned til 13 Hz med en belastning på 16 kg (35 lb); mindre størrelse vil absorbere vibrationer ned til 16 Hz. med en belastning på 16 kg (35 lb).
  • Ved lettere belastninger vil minimumsfrekvensen for dæmpning for begge størrelser stige til en værdi mellem 16 Hz. og 25 Hz
  • Forsendelsesvægte: stor 39 kg (87 lb), lille 19 kg (42 lb)
Tekniske data
Produkttype Vibrationsdæmpende montering
Farve Grå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bredde (engelsk) 45 x 56 x 7.6 cm
Bredde (metrisk) 35 cm
Materiale Terrazo