Få mere at vide
Bel-Art™ Langt håndtag prøvetagningsskeer
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1,25 ml
1.25, 2.46, 4.93, 14.70 mL
14.79 mL
2.46 mL
4.93 mL
Dimensioner (L x B):
17,8 x 2 cm (7 x 0,81 tommer)
7 tommer (17,78 cm)
7 x 1 tommer. (17,78 x 2,5 cm)
7 x 1,2 tommer. (17,78 x 3 cm)
7 x 1,56 tommer. (17,78 x 4 cm)
Beskrivelse
Designet til at indsamle små mængder prøvemateriale, især i svært tilgængelige beholdere.
- Langt håndtag når ind i krukker, flasker og andre lukkede områder
- Minimerer potentialet for personlig kontakt med prøvemateriale
- FDA-kvalitet polypropylenplastik, sikker til brug i fødevarer, medicin og kosmetik
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 12/Pk. |
| Oversigt | Sortiment: 3 af hver størrelse (0,25, 0,5, 1, 3 tsk.) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1.25, 2.46, 4.93, 14.70 mL |
| Farve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Ske |
| Til brug med (applikation) | Designet til at indsamle små mængder prøvemateriale fra krukker og flasker, minimere potentialet for personlig kontakt med prøvemateriale |
| Vis mere |