Få mere at vide
Bel-Art™ Super Polyfoil™ Flask Wrap
Beskrivelse
- Hermoplastisk lag er lamineret til 1 ml tykt folie
- Folder sig let; flader ud uden at knække
- Modstandsdygtig over for punkteringer, rifter og korrosion
- Polyesterfilm blokerer nålehuller og modstår organiske opløsningsmidler og ætsende midler
- Overholder FDA-regler for direkte fødevarekontaktansøgninger
- Kommer i en pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Kliniske, forskningsmæssige og industrielle anvendelser |
| Længde (engelsk) | 4 tommer |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Produkttype | Folie |
| Bredde (metrisk) | 102 mm |
| Længde (metrisk) | 102 mm |
| Materiale | Aluminium, polyester |
| Tykkelse | 1 million |