Få mere at vide
Bel-Art™ Super Polyfoil™ Flask Wrap
Artikelnummer. 11779445 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
102 mm
130 mm
203 mm
Bredde (metrisk):
102 mm
130 mm
203 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
11779445 130 mm 130 mm -
12329558 130 mm 130 mm Pakke med 100
12319558 102 mm 102 mm -
12339558 203 mm 203 mm -
4 options
Artikelnummer. 11779445
Brand: Bel-Art™ F132000066
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Provides a chemically inert barrier to cover vessels for autoclaving, incubating or storage. Bel Art™ Super Polyfoil™ Flask Wrap folds easily and flattens without kinking.
  • Hermoplastic layer is laminated to 1 mL thick foil
  • Folds easily; flattens without kinking
  • Resistant to punctures, tears and corrosion
  • Polyester film blocks pinholes and resists organic solvents and caustic agents
  • Complies with FDA regulations governing direct food contact applications
  • Comes in a pack of 100
Tekniske data
Applikationer Clinical, research and industrial uses
Længde (engelsk) 5,12 tommer
Certificeringer/compliance FDA
Produkttype Folie
Bredde (metrisk) 130 mm
Længde (metrisk) 130 mm
Materiale Aluminum, Polyester
Tykkelse 1 mil