Beskrivelse
- Kemikaliebestandig polypropylenplast til brug med en lang række væsker eller gasser
- FDA-grade til direkte kontakt med fødevarer, medicin og kosmetik
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 41,3 x 11,1 mm (1,625 x 0,4375 tommer) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,375 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 9.5 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | 9.5mm |
| Form | Lige |
| Inkluderer | Lige stik |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Fitting med modhager |