Få mere at vide
Bel-Art™ Stophaner
Artikelnummer. 11372224
Skift visning
Type:
2-vejs stophane
3-vejs stophane
Plug Bore:
2 mm
4 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Plug Bore
11372224 3-vejs stophane 4 mm
10538491 2-vejs stophane 4 mm
10271991 3-vejs stophane 2 mm
10018220 2-vejs stophane 2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11372224 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F308950000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.00 DKK
    433.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 61.99 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Med en aftagelig, lækagesikker prop lavet af kemikaliebestandig, non-stick PTFE med modhager, der accepterer 0,25 tommer. 0,375 tommer ID slange
  • Øjeblikkelig afbrydelseskontrol
  • Trykklassificering er 240 kPa (35 psi)
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
  • Tre-vejs model tillader tilslutning af to eller alle tre arme
Tekniske data
Type 3-vejs stophane
Plug Bore 4 mm
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Tryk 35 psi
Passer til slange-id 6,4 til 7,9 mm
Til brug med (applikation) Slanger
Til brug med (udstyr) Slanger
Inkluderer Takkede tubulationer
Stikmateriale PTFE
Udløbsport Tubuleret
Stik Modhager