Få mere at vide
Bel-Art™ Stophaner
Artikelnummer. 10271991 Shop alle SP Scienceware produkter
Type:
2-vejs stophane
3-vejs stophane
Plug Bore:
2 mm
4 mm
Artikelnummer. 10271991
Brand: Bel-Art™ F308940000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en aftagelig, lækagesikker prop lavet af kemikaliebestandig, non-stick PTFE med modhager, der accepterer 0,25 tommer. 0,375 tommer ID slange
  • Øjeblikkelig afbrydelseskontrol
  • Trykklassificering er 240 kPa (35 psi)
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
  • Tre-vejs model tillader tilslutning af to eller alle tre arme
Tekniske data
Type 3-vejs stophane
Plug Bore 2 mm
Oversigt 3-vejs; 2 mm hulstørrelse
Materiale Polypropylen, PTFE
Autoklaverbar Autoklaverbar
Tryk 240 KPa
Passer til slange-id 6,4 til 9,5 mm
nr. pr. sag 1 sag
Til brug med (applikation) Slanger
Til brug med (udstyr) Slanger
Inkluderer Aftageligt lækagesikkert stik
Stikmateriale PTFE
Udløbsport Tubuleret
Stik 3-vejs