Få mere at vide
Bel-Art™ Stophaner
Beskrivelse
- Øjeblikkelig afbrydelseskontrol
- Trykklassificering er 240 kPa (35 psi)
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
- Tre-vejs model tillader tilslutning af to eller alle tre arme
Tekniske data
Tekniske data
| Type | 2-vejs stophane |
| Plug Bore | 2 mm |
| Oversigt | 2-vejs; 2 mm hulstørrelse |
| Materiale | Polypropylen, PTFE |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Tryk | 240 KPa |
| Passer til slange-id | 6,4 til 9,5 mm |
| nr. pr. sag | 1 sag |
| Til brug med (applikation) | Slanger |
| Til brug med (udstyr) | Slanger |
| Vis mere |