Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Prøveudtagningssystem
Artikelnummer. p-166501 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
Mængde:
10/Pk.
100/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15580132
Brand: Bel-Art™ H369220010
Slagfast polystyren-plastik med klare aftagelige låg med snap-on.
  • Longer handle increases the distance between the hand and sample to reduce contamination potentia.
  • For one-step sterile sampling of dry or slurried material.
  • Extra-long handles keep hands safe.
  • Scoop with a lid, inside a plastic bag.
  • Lock-tab seals sample inside.
  • Sample data can be written on lid for easy identification.
Tekniske data
Mængde 10/Pk.
Sterilitet Sterile
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve White
Certificeringer/compliance FDA
Produkttype Scoop Sampling System
Til brug med (applikation) Designed for one step sterile sampling of dry or slurried material
Længde (engelsk) 8.062 in.
Inkluderer Clear detachable snap-on lid with lock-tab seal, certificate of processing for sterilization
Materiale Polystyrene
Håndtag Type Extra Long
Længde (metrisk) 20.5 cm