Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Prøveudtagningssystem
Artikelnummer. 12673506 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
Mængde:
10 stk./pakke
100/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde unitSize
12673506 125 ml 100/Cs. -
15580132 60 ml 10 stk./pakke Pakke med 10
15590132 125 ml 10 stk./pakke Pakke med 10
12331339 60 ml 100/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12673506 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H369240000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Slagfast polystyren-plastik med klare aftagelige låg med snap-on.
  • Længere håndtag øger afstanden mellem hånden og prøven for at reducere kontamineringspotentia.
  • Til et-trins steril prøveudtagning af tørt eller opslæmmet materiale.
  • Ekstra lange håndtag holder hænderne sikre.
  • Scoop med låg, inde i en plastikpose.
  • Låseflig forsegler prøve indeni.
  • Prøvedata kan skrives på låget for nem identifikation.
Tekniske data
Mængde 100/Cs.
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Farve Hvid
Certificeringer/compliance FDA
Produkttype Scoop Sampling System
Til brug med (applikation) Designet til et-trins steril prøveudtagning af tørt eller opslæmmet materiale
Længde (engelsk) 8,68 tommer.
Inkluderer Klart aftageligt snap-on låg med låse-flig forsegling, certifikat for behandling til sterilisering
Materiale Polystyren
Håndtag Type Ekstra lang
Længde (metrisk) 22.1 cm